Learn More
N-BOC-N,2-dimetilalanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10446832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10446832 1 g Frasco de vidrio 1 g
10292762 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10446832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370950010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146000-39-7 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146000-39-7
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD01862912
Clave InChI KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-n-me-aib-oh, boc-n,2-dimethylalanine, boc-n-methyl-aminoisobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-n-methyl-aib, acmc-1c0qg, n-boc-n,2-dimethylalanine, n-boc-n,2-dimethyl-dl-alanine, 2-methyl-2-methyl-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-, a-methylamino isobutyric acid
PubChem CID 2734752
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
SMILES CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-N, 2-Dimethylalanine
Punto de fusión 153°C to 157°C
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COCON(CH3)C(CH3)2COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino