Learn More
N-Boc-(metilamino)acetaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479550 250 mg 250 miligramos
11489550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50870.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123387-72-4 | C8H15NO3 | 173.212 g/mol
N-Boc-(methylamino)acetaldehyde is involved in the preparation of benzo[d]imidazole inhibitor of co-activator associated arginine methyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-(metilamino)acetaldehído participa en la preparación del inhibidor de benzo[d]imidazol de arginina metiltransferasa asociada al coactivador.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123387-72-4
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.212
Número MDL MFCD08064267
Clave InChI MSWTVSDFEYSRMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-methylamino acetaldehyde, tert-butyl methyl 2-oxoethyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-2-oxoethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylaminoacetaldehyde, methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, methyl 2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-methyl-n-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20a2gd, n-t-butoxycarbonylsarcosinal, n-boc-n-methyl-2-amino-acetaldehyde
PubChem CID 10725881
Nombre IUPAC Carbamato de tert-butilo N-metil-N-(2-oxoetil)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-(methylamino)acetaldehyde
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Sensibilidad Air sensitive
Porcentaje de pureza 98%