Learn More
Éster terc-butílico de N-Boc-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-Lysine Tert-butyl Ester |
| CAS | 7750-42-7 |
| Fórmula molecular | C15H30N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Nalpha-(Tert-Butoxycarbonyl)lysine Tert-butyl Ester, (S)-tert-Butyl 6-amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2206 |