Learn More
Clorhidrato de N-Boc-Lys-OtBu, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-Lys-OtBu Hydrochloride |
| CAS | 7750-45-0 |
| Fórmula molecular | C15H30N2O4 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, N-Boc-lysine t-Butyl Ester Hydrochloride, Nalpha-(t-Butoxycarbonyl)lysine t-Butyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato de terc-butilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 338.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1972 |