Learn More
N-Boc Linagliptin, TRC
Código de producto. 30134931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134931 25 mg 25 miligramos
30137198 50 mg 50 miligramos
30010693 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65681025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668273-75-4
Fórmula molecular C30 H36 N8 O4
Peso molecular (g/mol) 572.66
Sinónimo N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC tert-butilo N-[(3R)-1-[7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]-2,6-dioxopurina-8-il]piperidina-3-il]carbamato
SMILES CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc Linagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H36N8O4/c1-7-8-16-37-24-25(34-27(37)36-15-11-12-20(17-36)32-28(40)42-30(3,4)5)35(6)29(41)38(26(24)39)18-23-31-19(2)21-13-9-10-14-22(21)33-23/h9-10,13-14,20H,11-12,15-18H2,1-6H3,(H,32,40)/t20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.286
Porcentaje de pureza >95%