Learn More
N-Boc-L-valinil-L-leucinil anilida, TRC
Código de producto. 30331647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331647 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30331647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6741305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide
CAS 874899-05-5
Fórmula molecular C22 H35 N3 O4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H35N3O4/c1-14(2)13-17(19(26)23-16-11-9-8-10-12-16)24-20(27)18(15(3)4)25-21(28)29-22(5,6)7/h8-12,14-15,17-18H,13H2,1-7H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,25,28)/t17-,18-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-[[(2S)-1-anilino-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 405.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.2628