Learn More
N-Boc-L-valina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468616 25 g 25 g
11458616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16007.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
N-Boc-L-valine is used in the multi-peptide synthesis and serves as the amino acid protection monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-valina se utiliza en la síntesis de multipéptidos y sirve como el monómero de protección de amino ácidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-41-3
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00065605
Clave InChI SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-valine
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1711290
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −7.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza ≥98%