Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-tirosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419697 5 g 5 g
11429697 25 g 25 g
11439697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22164.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4326-36-7
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.34
Número MDL MFCD00191181
Clave InChI NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Sinónimo boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
Nombre IUPAC metil (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-tyrosine methyl ester
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica +50° (c=1 Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 99%