Learn More
N-Boc-L-tirosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11489742 25 g 25 g
11469742 1 g 1 g
11479742 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11489742 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10810.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3978-80-1
Fórmula molecular C14H19NO5
Peso molecular (g/mol) 281.31
Número MDL MFCD00037179
Clave InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-tyrosine
Punto de fusión 141°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2816406
Rotación óptica +37° (c=1 in dioxan)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.