Learn More
N-Boc-L-tirosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469742 1 g 1 g
11479742 5 g 5 g
11489742 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469742 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10810.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3978-80-1
Fórmula molecular C14H19NO5
Peso molecular (g/mol) 281.31
Número MDL MFCD00037179
Clave InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-tyrosine
Punto de fusión 141°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2816406
Rotación óptica +37° (c=1 in dioxan)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza ≥98%