Learn More
N-α-BOC-L-triptofanol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10768235 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10768235 1 g Frasco de vidrio 1 g
10401874 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768235 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 82689-19-8
Fórmula molecular C16H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 290.36
Número MDL MFCD00235953
Clave InChI JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
PubChem CID 7019533
Nombre IUPAC terc-butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-(1H-indol-3-il)propan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-L-tryptophanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -28° to -32° (20°C, 589nm) (C=1, Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-alpha-BOC-L-tryptophanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.