Learn More
Nα-BOC-L-triptófano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424385 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424385 100 g Frasco de vidrio 100 g
10063320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10227690 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10424385 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13139-14-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-14-5
Fórmula molecular C16H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 304.35
Número MDL MFCD000655
Clave InChI NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-BOC-L-Tryptophane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, 6789
Rotación específica -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Agua 1% Max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Condición de rotación específica −20° (20°C c=1,methanol)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.34
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo