Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-treonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-Threonine methyl ester |
| CAS | 79479-07-5 |
| Fórmula molecular | C10H19NO5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)threonine methyl ester, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Threonine methyl ester, Boc-Thr-OMe |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1263 |