Learn More
N-Boc-L-tert-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458017 25 g 25 g
15438017 1 g 1 g
15448017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51136.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62965-35-9
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00065574
Clave InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-tert-leucine
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC ácido (2S)-3,3-dimetil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 98%