Learn More
N-Boc-L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-Serine |
| CAS | 3262-72-4 |
| Fórmula molecular | C8H15NO5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine, N-Carboxy-L-serine N-tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid, BOC-L-serine, BOC-Serine, L-N-tert-Butoxycarbonylserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine, N-t-Butoxycarbonylserine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-serine, N-tert-Butyloxycarbonylserine, NSC 164056 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (terc-butoxicarbonil)-L-serina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1 |