Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466328 10 g 10 g
15456328 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59889.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2766-43-0 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-tert-Butoxycarbonyl-L-serine Methyl Ester is an amino acid derivative used in the preparation of Tn antigen, L-glutamic acid p-nitroanilide analogs and new biomedical polymers having Serine and Threonine side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de N-terc-butoxicarbonil-L-serina es un derivado de los aminoácidos utilizado en la preparación del antígeno Tn, los análogos de p-nitroanilida del ácido L-glutámico y los nuevos polímeros biomédicos con grupos secundarios de serina y treonina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2766-43-0
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD00191869
Clave InChI SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
PubChem CID 7019177
Nombre IUPAC metilo (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-serine methyl ester
Densidad 1.082
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 10 g
Beilstein 3545389
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −18° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 95%