Learn More
Éster etílico de N-Boc-L-serina, TRC
Código de producto. 30409974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30409974 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30409974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS330055500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-Serine Ethyl Ester
CAS 70930-18-6
Fórmula molecular C10H19NO5
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-(tert-butoxycarbonyl)serine Ethyl Ester, Ethyl (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, (S)-Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO5/c1-5-15-8(13)7(6-12)11-9(14)16-10(2,3)4/h7,12H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)/t7-/m0/s1
SMILES CCOC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CO)=O
Nombre IUPAC Éster etílico de N-(terc-butoxicarbonil)serina; (S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-3-hidroxipropanoato de etilo; (S)-Etil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-hidroxipropanoato
Peso molecular (g/mol) 233.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.13
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.