Learn More
N-Boc L-serina beta-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc L-Serine beta-Lactone |
| CAS | 98541-64-1 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-4-12-6(5)10/h5H,4H2,1-3H3,(H,9,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1COC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S)-2-oxooxetan-3-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0845 |