Learn More
Éster bencílico de N-Boc-L-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456428 5 g 5 g
15446428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59965.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It is a pharmaceutical intermediate. It is involved in Mitsunobu Reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico. Participa en las reacciones de Mitsunobu.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59524-02-6
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.335
Número MDL MFCD00076983
Clave InChI BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-ser-obzl, boc-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, ambotzbaa1202, pubchem12169, n-boc-serine benzyl ester, n-boc-l-serine benzyl ester
PubChem CID 7018792
Nombre IUPAC bencilo (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-serine benzyl ester
Punto de fusión 70°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 95%