Learn More
N-Boc-L-serina, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493327 25 g 25 g
11473327 1 g 1 g
11483327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16224.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3262-72-4
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00037243
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-serine
Punto de fusión 90°C to 91°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 10 % de agua
Cantidad 25 g
Beilstein 2212252
Rotación óptica −3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.