Learn More
N-Boc-L-prolinol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392327 1 g 1 g
11302337 250 mg 250 miligramos
15408919 5 g 5 g
15418919 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11392327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09885.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69610-40-8
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD00066232
Clave InChI BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
Nombre IUPAC Terc-butil (2S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-prolinol
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3542667
Rotación óptica −54° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza ≥98%