Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-prolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428898 100 g 100 g
15418898 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62363.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59936-29-7 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
N-Boc-L-proline methyl ester is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de N-Boc-L-prolina se utiliza generalmente como intermedio en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59936-29-7
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD01075092
Clave InChI WVDGSSCWFMSRHN-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-l-pro-ome, boc-pro-ome, boc-l-proline-methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem18390, boc-l-prolinemethylester, boc-l-prolinem ethylester
PubChem CID 1277666
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-proline methyl ester
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-terc-butil 2-metil (2S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 96%