Learn More
N-Boc-L-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414784 25 g 25 g
11404784 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414784 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13744.14
Solicitar formato a granel o personalizado
N-Boc-L-proline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare daclatasvir, which inhibits the hepatitis C virus (HCV) non-structural 5A (NS5A) protein. Further, it is used as a drug in the treatment of hepatitis C virus (HCV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-prolina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. También se utiliza para preparar daclatasvir, que inhibe la proteína 5A (NS5A) no estructural del virus de la hepatitis C (VHC). Además, se utiliza como medicamento para el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC).
Solubilidad
Soluble en ácido acético.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15761-39-4
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD00037324
Clave InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-proline
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 25 g
Beilstein 15828
Información de solubilidad Soluble in acetic acid.
Rotación óptica −61° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 99%