Learn More
N-Boc-L-prolinal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455870 5 g 5 g
11445870 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26495.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Building block for novel nicotinic acetylcholine receptor ligands with cognition-enhancing properties. Used in the synthesis of chiral β-amino sulfides and β-amino thiols. Used to synthesize anticoagulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Compuesto básico para nuevos ligandos receptores nicotínicos de acetilcolina con propiedades de mejora de la cognición. Se utiliza en la síntesis de β-aminosulfuros y β-aminotioles quirales. Se utiliza para sintetizar anticoagulantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes, el aire y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69610-41-9
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00274186,MFCD00801206
Clave InChI YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
Nombre IUPAC terc-butilo (2S)-2-formilpirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-prolinal
Densidad 1.06
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4589
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble water. Soluble in chloroform.
Rotación óptica −95° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 96%