Learn More
Ácido N-Boc-L-pipecolínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384286 5 g 5 g
11394286 250 mg 250 miligramos
11374286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19361.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
N-Boc-L-pipecolinic acid is a useful boc protected Pipecolic Acid for proteomics research in modulating ion channel activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido N-Boc-L-pipecolínico es un ácido pipecolínico protegido boc útil para la investigación proteómica en la modulación de la actividad del canal iónico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26250-84-0
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD00151904
Clave InChI JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-pipecolinic acid
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3652038
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −46° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza ≥98%