Learn More
N-Boc-L-fenilalaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349879 1 g 1 g
11359879 5 g 5 g
11369879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25019.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66605-57-0 | C14H21NO3 | 251.33 g/mol
N-Boc-L-phenylalaninol is employed in the synthesis of biochemically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-L-fenilalaninol se emplea en la síntesis de compuestos bioquímicamente activos.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66605-57-0
Fórmula molecular C14H21NO3
Peso molecular (g/mol) 251.33
Número MDL MFCD00076976
Clave InChI LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
PubChem CID 2733675
Nombre IUPAC Tert-butilo N-[(2S)-1-hidroxi-3-fenilpropan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylalaninol
Punto de fusión 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.33
Rotación óptica −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 99%