Learn More
N-Boc-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179528 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30179528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6615305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylalanine
CAS 13734-34-4
Fórmula molecular C14H19NO4
Sinónimo N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid;
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 265.3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1314
Condiciones de envío Temperatura ambiente