Learn More
Éster metílico de N-Boc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429568 25 g 25 g
15439568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63078.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51987-73-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51987-73-6
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD00076977
Clave InChI SDSWSVBXRBXPRL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-phe-ome, boc-l-phenylalanine methyl ester, l-boc-phenyl-alanine methyl ester, n-boc-l-phenylalanine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, t-boc-l-phe-ome, pubchem13507
PubChem CID 9882138
Nombre IUPAC metil 2-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}-3-fenilpropanoato
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylalanine methyl ester
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Blanco
Beilstein 3061910
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo