Learn More
N-Boc-L-fenilalanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498636 25 g 25 g
11488636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16017.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
N-Boc-L-phenylalanine is a derivative of Phenylalanine used in enantioselective hydrolysis of amino acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-fenilalanina es un derivado de la fenilalanina que se utiliza en la hidrólisis enantioselectiva de ésteres de amino ácidos.
Solubilidad
Soluble en metanol, diclorometano, dimetilformamida y N-metil-2-pirrolidona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-34-4
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00002663
Clave InChI ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylalanine
Punto de fusión 84°C to 88°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2219729
Información de solubilidad Soluble in methanol,dichloromethane,dimethylformamide and N-methyl-2-pyrrolidone.
Rotación óptica +25° (c=1 in Ethanol)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 99%