Learn More
N-BOC-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10306324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
10306324 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10306324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376742500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-Phenylalaninal
Punto de fusión 86.0°C to 89.0°C
CAS 72155-45-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C14H19NO3
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00143854
Rotación específica − 45.00
Sinónimo n-boc-l-phenylalaninal, boc-phe-cho, boc-l-phenylalaninal, n-boc-phenylalaninal, boc-phenylalaninal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, chembl94327, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate, tert-butyl n-2s-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
Clave InChI ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Nombre IUPAC tert-butyl N-[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
Peso molecular (g/mol) 249.31
Cantidad 250 mg
PubChem CID 6998013
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación