Learn More
N-Boc-L-metionina sulfóxido, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469518 100 g 100 g
15449518 5 g 5 g
15459518 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63053.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34805-21-5
Fórmula molecular C10H19NO5S
Peso molecular (g/mol) 265.32
Número MDL MFCD00037172
Clave InChI FVSDTYGQCVACMH-ISJKBYAMSA-N
Sinónimo boc-met o-oh, boc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, boc-met o, pubchem12247, n-alpha-t-butoxycarbonyl-l-methioninesulfoxid, n-alpha-tert-butyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxide, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-4-methylsulfinyl-butanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-4-methylsulfinylbutanoic acid
PubChem CID 7408090
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methanesulfinylbutanoic acid
SMILES CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-methionine sulfoxide
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido