Learn More
N-Boc-L-metionina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388115 5 g 5 g
11378115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08366.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2488-15-5
Fórmula molecular C10H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 249.33
Número MDL MFCD00065586
Clave InChI IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-metilsulfanilbutanoico
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-methionine
Punto de fusión 48°C to 51°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1727869
Rotación óptica −22° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.32
Porcentaje de pureza ≥98%