Learn More
N-Boc-L-metionina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378115 1 g 1 g
11388115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08366.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2488-15-5
Fórmula molecular C10H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 249.33
Número MDL MFCD00065586
Clave InChI IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-metilsulfanilbutanoico
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-methionine
Punto de fusión 48°C to 51°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1727869
Rotación óptica −22° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.32
Porcentaje de pureza ≥98%