Learn More
N-Boc-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-lysine |
| CAS | 13734-28-6 |
| Fórmula molecular | C11H22N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Boc-Lys-OH, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]- L-lysine, N2-Carboxy-L-lysine N2-tert-Butyl Ester, (S)-6-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-alpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 343721, Nalpha-BOC-L-lysine, alpha-N-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 246.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.158 |