Learn More
N-Boc-L-lisina, TRC
Código de producto. 30329726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30329726 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65690010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-lysine
CAS 13734-28-6
Fórmula molecular C11H22N2O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Boc-Lys-OH, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]- L-lysine, N2-Carboxy-L-lysine N2-tert-Butyl Ester, (S)-6-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-alpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 343721, Nalpha-BOC-L-lysine, alpha-N-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.158