Learn More
N-BOC-L-Leucinol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591344 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10591344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376200010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82010-31-9
Fórmula molecular C11H23NO3
Peso molecular (g/mol) 217.31
Número MDL MFCD00076950
Clave InChI LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Sinónimo boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-hidroxi-4-metilpentano-2-il]carbamato
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-Leucinol
Espectro infrarrojo Authentic
Color Colorless to Yellow
Envase Glass bottle
% mín. CAS 96.0
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
% máx. CAS 100.0
Rotación específica -25° to -29° (20°C, 589nm) (C=2, methanol)
Cantidad 1 g
Forma física Viscous Liquid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31
Porcentaje de pureza ≥96.0%