Learn More
N-Boc-L-isoleucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334276 5 g 5 g
11324276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19351.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106946-74-1
Fórmula molecular C11H23NO3
Peso molecular (g/mol) 217.31
Número MDL MFCD00235929
Clave InChI BPLDQMXXYMKQPW-DTWKUNHWSA-N
Sinónimo n-boc-l-isoleucinol, boc-isoleucinol, n-boc-l-isolucinole, n-boc-2s,3s---2-amino-3-methyl-1-pentanol, boc-l-isoleucinol, tert-butyl 2s,3s-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl carbamate, boc-ile-ol, ambotzbal1038, pubchem15801
PubChem CID 14237729
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S,3S)-1-hidroxi-3-metilpentano-2-il]carbamato
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-isoleucinol
Punto de ebullición 121°C to 126°C (0.6mmHg)
Índice de refracción 1.453
Beilstein 3604099
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.31
Porcentaje de pureza 95%