Learn More
N-Boc-L-isoleucina, TRC
Código de producto. 30178998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178998 10 g 10 g
30179149 100 g 100 g
30179571 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65722510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-16-7
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, N-Carboxy-L-isoleucine N-tert-Butyl Ester, (2S,3S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylpentanoic Acid, (2S,3S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-methylpentanoic Acid, BOC-L-isoleucine, BOC-isoleucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-isoleucine, N-Carboxyisoleucine N-tert-Butyl Ester, N-t-Boc-L-isoleucine, N-tert-Butoxycarbonylisoleucine, NSC 334311, tert-Butoxycarbonyl-L-isoleucine
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-3-metil-2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1471