Learn More
N-Boc-L-isoleucina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498646 25 g 25 g
11478646 1 g 1 g
11488646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16021.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13139-16-7 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
N-Boc-L-isoleucine is used to prepare BOC-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester by using 1-hydroxybenzotriazole and 1-ethyl-3-<3-(dimethylamino)propyl>carbodiimide hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-isoleucina se utiliza para preparar el éster de hidroxisuccinimida de BOC-L-isoleucina con 1-hidroxibenzotriazol y 1-etil-3-<3-(dimetilamino)propil>hidrocloruro de carbodiimida.
Solubilidad
soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-16-7
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00038324 MFCD00237550
Clave InChI QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo boc-l-isoleucine, boc-ile-oh, n-boc-l-isoleucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-isoleucine, boc-dl-ile-oh, boc-l-ile-oh, 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoic acid, l-isoleucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-isoleucine, n-t-boc-l-isoleucine
PubChem CID 2724762
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-isoleucine
Punto de fusión 67°C to 70°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1711700
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.06
Porcentaje de pureza ≥98%