Learn More
Nalfa-BOC-L-histidina, 99+%
Código de producto. 10607684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607684 25 g Frasco de vidrio 25 g
10127803 1 g Frasco de vidrio 1 g
10530024 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255,274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17791-52-5
Fórmula molecular C11H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 255.274
Clave InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Nα-BOC-L-Histidine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Condición de rotación específica +25.5° (25°C c=1,methanol)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Vis mere Vis mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.