Learn More
Nalfa-BOC-L-histidina, 99+%
Código de producto. 10127803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127803 1 g Frasco de vidrio 1 g
10530024 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607684 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10127803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255,274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17791-52-5
Fórmula molecular C11H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 255.274
Clave InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-BOC-L-Histidine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Condición de rotación específica +25.5° (25°C c=1,methanol)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación