Learn More
Éster alfa-metílico del ácido N-Boc-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-glutamic Acid alpha-Methyl Ester |
| CAS | 72086-72-7 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Boc-L-glutamic Acid α-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glutamic Acid α-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(15)17-4)5-6-8(13)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-5-metoxi-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 261.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1212 |