Learn More
Ácido N-Boc-L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436358 5 g 5 g
15426358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59907.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2419-94-5 | C10H15NO6 | 245.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2419-94-5
Fórmula molecular C10H15NO6
Peso molecular (g/mol) 245.23
Número MDL MFCD00037297
Clave InChI AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Sinónimo boc-glu-oh, boc-l-glutamic acid, n-boc-l-glutamic acid, boc-l-glu-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-alpha-t-boc-l-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl glutamic acid, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic acid
PubChem CID 2724758
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid
Punto de fusión ∽110°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2418563
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}pentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.25
Porcentaje de pureza 98%