Learn More
Éster 5-terc-butílico del ácido N-Boc-L-glutámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496016 1 g 1 g
11406026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22322.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13726-84-6 | C14H25NO6 | 303.355 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-84-6
Fórmula molecular C14H25NO6
Peso molecular (g/mol) 303.355
Número MDL MFCD00038257
Clave InChI YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo boc-glu otbu-oh, boc-l-glu otbu-oh, s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-glu otbu, ambotzbaa1297, pubchem18923
PubChem CID 6993432
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.36
Porcentaje de pureza 99%