Learn More
Ácido N-Boc-L-glutámico 5-éster bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443438 25 g 25 g
15433438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56879.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13574-13-5 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 5-bencíl de ácido N-Boc-L-glutámico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en N,N- dimetilformamida.
Notas
Almacenar de 2 a 8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13574-13-5
Fórmula molecular C17H22NO6
Peso molecular (g/mol) 336.37
Número MDL MFCD00065569
Clave InChI AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
Sinónimo boc-glu obzl-oh, boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-l-glutamic acid 5-benzylester, 5-benzyl n-boc-l-glutamate, boc-l-glu obzl-oh, n-alpha-tert-boc-l-glutamic-gamma-benzyl ester, 5-benzyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, boc-l-glutamic acid-5-benzyl ester, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 5-phenylmethyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester
PubChem CID 83589
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2226572
Información de solubilidad Soluble in N,N- Dimethyl formamide.
Rotación óptica −5.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 98%