Learn More
Éster de 1-terc-butilo de ácido N-Boc-L-glutámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446268 1 g 1 g
15456268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59842.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24277-39-2 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Boc-Glu-OtBu is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unique peptides containing glutamate tert-butyl ester residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Boc-Glu-OtBu es un aminoácido protegido aminoterminal utilizado en la síntesis de péptidos de fase sólida (SPPS) para hacer péptidos únicos que contienen residuos de ésteres terbutílicos de glutamato.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24277-39-2
Fórmula molecular C14H25NO6
Peso molecular (g/mol) 303.36
Número MDL MFCD00038273
Clave InChI YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-glu-otbu, boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-t-boc-l-glutamic acid a-t-butyl-ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonylamino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, t-boc-glu-otbu, n-boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, pubchem19036, ksc495g0n
PubChem CID 6993444
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Cantidad 1 g
Beilstein 3653769
Información de solubilidad Soluble in dimethyl formamide.
Nombre IUPAC ácido 5-(tert-butoxi)-4-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}-5-oxopentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.36
Porcentaje de pureza 99%