Learn More
Éster 1,5-dimetílico del ácido N-Boc-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| CAS | 59279-60-6 |
| Fórmula molecular | C12H21NO6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Boc-Glu(OMe)-OMe, Dimethyl (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)pentanedioate, Dimethyl N-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamate, Methyl (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoate, N-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO6/c1-12(2,3)19-11(16)13-8(10(15)18-5)6-7-9(14)17-4/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Dimetil (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1369 |