Learn More
N-Boc-L-ácido glutámico 1,5-dimetiléster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488638 25 g 25 g
15478638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62056.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59279-60-6 | C12H21NO6 | 275.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59279-60-6
Fórmula molecular C12H21NO6
Peso molecular (g/mol) 275.301
Número MDL MFCD03094774
Clave InChI QNSPKWUAZQIIGZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-glu ome-ome, r-n-boc-glutamic acid-1,5-dimethyl ester, s-dimethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid dimethyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylaminopentanedioic acid dimethyl ester, dimethyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, dimethyl 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioate, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, dimethyl ester, 1,5-dimethyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
PubChem CID 2734644
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido