Learn More
N-Boc-L-ácido glutámico 1,5-dimetiléster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478638 5 g 5 g
15488638 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62056.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59279-60-6 | C12H21NO6 | 275.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59279-60-6
Fórmula molecular C12H21NO6
Peso molecular (g/mol) 275.301
Número MDL MFCD03094774
Clave InChI QNSPKWUAZQIIGZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-glu ome-ome, r-n-boc-glutamic acid-1,5-dimethyl ester, s-dimethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid dimethyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylaminopentanedioic acid dimethyl ester, dimethyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, dimethyl 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioate, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, dimethyl ester, 1,5-dimethyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
PubChem CID 2734644
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.