Learn More
N-Boc-L-felinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-L-felinine |
| CAS | 879207-98-4 |
| Fórmula molecular | C13 H25 N O5 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H25NO5S/c1-12(2,3)19-11(18)14-9(10(16)17)8-20-13(4,5)6-7-15/h9,15H,6-8H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(C)(C)CCO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-(4-hidroxi-2-metilbutan-2-il)sulfanil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 307.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1453 |